Przejdź do
MAT-LyLu
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat prostate
Relevant disease(s):
metastasis
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Modal no. 64
Morphology:
Not specified
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat prostate
packaging
tube of 5 μg 94101454-DNA-5UG, pkg of vial of cells 94101454-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Modal no. 64
morphology
Not specified
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
metastasis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Gruczolakorak prostaty szczura
Linia komórek guza prostaty szczura pochodząca z kolejnych pasaży in vivo linii komórek guza AT-1 (numer katalogowy Sigma. 94101449). Komórki są anaplastyczne, zależne od androgeniny i dają przerzuty do płuc.
Preparation Note
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 250nM Deksametazon (DXMT) + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:10 do 1:20, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)