Przejdź do zawartości
AT-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat prostate
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Modal no. 62
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat prostate
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 94101449-DNA-5UG, pkg of vial of cells 94101449-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Modal no. 62
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Pochodzi ze spontanicznego szczurzego raka prostaty Dunning R-3327. Wykazano, że komórki są anaplastyczne z niską zdolnością do tworzenia przerzutów i nie reagują na androgeny.
Szczur Dunning R-3327, gruczolakorak prostaty grzbietowej
Preparation Note
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 250nM Deksametazon (DXMT) + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:10 do 1:20, tj. wysiać 2-4 x 1000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)