Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human nerve
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Semi-adherent
Karyotype:
82XXY
Morphology:
Polygonal
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human nerve
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 94092301-DNA-5UG, pkg of vial of cells 94092301-1VL
growth mode
Semi-adherent
karyotype
82XXY
morphology
Polygonal
products
Pro-cholecystokinin (Pro-cck)
receptors
Vimentin, P53, anti-MIC2
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Linie nowotworowe powinny okazać się przydatne w zrozumieniu regulacji genu cck w ludzkich komórkach neuronalnych, a także zapewnią system in vitro do badania posttranslacyjnego przetwarzania preprohormonu cck.
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 12
D13S317: 9
D16S539: 12
D5S818: 13,14
D7S820: 8,14
THO1: 6
TPOX: 8,9
vWA: 16
CSF1PO: 12
D13S317: 9
D16S539: 12
D5S818: 13,14
D7S820: 8,14
THO1: 6
TPOX: 8,9
vWA: 16
Ludzki prymitywny guz neuroektodermalny
SK-PN-DW pochodzi od mężczyzny z prymitywnym guzem neuroektodermalnym, który wykazuje ekspresję RNA cholecystokininy (cck) i syntetyzuje znaczne ilości pro-cck. SK-PN-DW jest w stanie przetwarzać pro-hormon, wytwarzając immunoreaktywny materiał podobny do cck oraz peptyd, który immunochemicznie i chromatograficznie przypomina nienaruszony c-końcowy peptyd przedłużający cck. Komórki mają tendencję do unoszenia się.
Preparation Note
DMEM lub EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?