Merck
8D12
no DNA, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Mouse Hybridoma
Isotype:
IgG1
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
Sp2/0
Reactivity:
Anti-Guinea Pig Major Basic Protein
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Mouse x Mouse Hybridoma
packaging
pkg of vial of cells 94091320-1VL, tube of 5 μg 94091320-DNA-5UG
manufacturer/tradename
ECACC
ImmunoDon
Mouse spleen
Myeloma
Sp2/0
Reactivity
Anti-Guinea Pig Major Basic Protein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Główne białko podstawowe świnki morskiej
Application
Test biologiczny
Biochem/physiol Actions
8D12 i 8A12 stosowane w kanapkowym teście ELISA dającym czuły test dla próbek biologicznych. Przeciwciało jest skierowane przeciwko głównemu białku podstawowemu świnki morskiej występującemu w eozynofilach świnki morskiej. Może być sparowane w kanapkowym teście ELISA z 8A12.
Mysz Sp2/0 x śledziona myszy
Preparation Note
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 1-2x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Gęstość nasycenia osiąga się przy 1x1000 000 komórek/ml.
IDMEM + 2mM glutamina + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS)
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Genomic DNA is not available for this cell line. Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial organizations will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of this cell line is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding any other authorized use of this cell line may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)