Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat pancreas
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Semi-adherent aggregates
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Pancreas cells
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat pancreas
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 93100618-DNA-5UG, pkg of vial of cells 93100618-1VL
growth mode
Semi-adherent aggregates
karyotype
Not specified
morphology
Pancreas cells
products
Amylase and exocrine enzymes
receptors
Gastrin/CCKB, Epidermal growth factor (EGF), Somatostatin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
AR42J został wykorzystany do uzyskania mysiego modelu nowotworu poprzez inokulację podskórną u samic nagich myszy atymicznych. Został on również wykorzystany do przeprowadzenia badań obrazowych.
Biochem/physiol Actions
Pochodzi z przeszczepialnego guza zewnątrzwydzielniczej trzustki szczura. Linia ta jest nowotworotwórcza u nagich myszy i wykazuje znaczne wydzielanie amylazy i innych enzymów zewnątrzwydzielniczych.
Zewnątrzwydzielniczy guz trzustki szczura
Preparation Note
Komórki rosną w pustych koloniach sferoidalnych, które mogą się luźno przyczepiać. Rozdzielać hodowle w stosunku 1:2 co 48 godzin do świeżych kolb, utrzymywać hodowle w zakresie 1-9x100 000 komórek/ml. Przylegające komórki należy usunąć przy użyciu 0,2% EDTA. N.B. Nie można uzyskać wysokiej żywotności komórek.
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?