Przejdź do
COLO 677
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human blood
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Round & Refractile
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human blood
packaging
tube of 5 μg 93072109-DNA-5UG, pkg of vial of cells 93072109-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Round & Refractile
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Tumourigenicity studies
Biochem/physiol Actions
COLO 677 został pierwotnie opisany jako pochodzący z guza w lewym pachowym węźle chłonnym 39-letniego mężczyzny z rakiem drobnokomórkowym płuc w 1989 roku. Jednak odciski palców DNA sugerują zanieczyszczenie krzyżowe z linią komórkową RPMI-8226; RPMI-8226 została utworzona z krwi obwodowej 61-letniego mężczyzny ze szpiczakiem mnogim w 1966 roku (patrz strona internetowa DSMZ).
Szpiczak mnogi u ludzi
Preparation Note
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Tworzą skupiska w zawiesinie.
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)