Merck
C0155
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human blood
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Ethnicity:
UK Caucasian
Growth mode:
Suspension
Morphology:
Lymphoblastoid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human blood
description
gel volume in water M
packaging
tube of 5 μg 93021844-DNA-5UG, pkg of vial of cells 93021844-1VL
HRC Panel Number
3
age at venesection
58
ethnicity
UK Caucasian
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Lymphoblastoid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-140 to -196°C
Application
As part of the Human Random Control collection this cell line can be used as a renewable source of genomic DNA reference material for a wide range of genetic research applications.
Biochem/physiol Actions
Linia komórek limfoblastoidalnych B pochodząca od losowo wybranego dawcy krwi rasy kaukaskiej, którego rodzice i dziadkowie urodzili się w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Linia komórkowa została wygenerowana przez transformację limfocytów krwi obwodowej wirusem Epsteina-Barr (EBV). Ta linia komórkowa jest częścią kolekcji European Collection of Cell Cultures (ECACC) Human Random Control (HRC). Kolekcja HRC składa się z ponad 700 linii komórkowych limfoblastoidów B pochodzących od losowo wybranych dawców krwi rasy kaukaskiej, których rodzice i dziadkowie urodzili się w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Kolekcja HRC może być wykorzystywana jako odnawialna populacja kontrolna do badań genetycznych.
UK Caucasian Male
Preparation Note
Hodowle utrzymywać w zakresie 3 x105 - 2 x106 komórek/ml; 5%CO2, 37 °C.
RPMI 1640 + 2 mM glutaminy + 20% płodowej surowicy bydlęcej (FBS). Po utworzeniu rosnącej kultury stężenie FBS można zmniejszyć do 10%.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)