Przejdź do zawartości
HEL92.1.7
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human blood
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Lymphoblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human blood
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 92111706-DNA-5UG, pkg of vial of cells 92111706-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Lymphoblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania różnicowania komórek erytroidalnych, indukowana synteza globiny
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 7
THO1: 7
TPOX: 11
vWA: 14,17
Ludzka erytroleukemia kaukaska
Pochodzi od 30-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej. Wyraża β-2 mikroglobulinę i antygen Ia. Wykorzystywany w badaniach nad różnicowaniem komórek erytroidalnych i ekspresją genu globiny. Analogiczny do białaczki Friend cell u myszy. K-562 ma podobne właściwości.
Preparation Note
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Wzrost komórek może być bardzo powolny po reanimacji. Odstawić kolbę hodowlaną na noc przy użyciu 20% FBS.
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)