Merck
ND-C
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse nerve
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Neuronal
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse nerve
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 92090913-DNA-5UG, pkg of vial of cells 92090913-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Neuronal
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badanie różnicowania neuronów, adhezji komórek i ekspresji białek neuronalnych.
Biochem/physiol Actions
Komórki hybrydowe ND-C uzyskano po fuzji pierwotnych neuronów grzbietowo-korzeniowych szczurów (DRG) z N18Tg2, mysią linią neuroblastoma (C1300) oporną na azaguaninę. Hybrydy wrażliwe na HAT zostały wyselekcjonowane i sklonowane przez rozcieńczenie ograniczające. Komórki wykazują ekspresję szczurzego markera Thy 1.1 i neuropeptydu czuciowego substancji P. Linia komórkowa została poddana eradykacji mykoplazmy w ECACC.
Neuroblastoma myszy x hybryda neuronów szczura
Preparation Note
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewać przy 1-3 x 10 000 komórek/cm2; odessać lub delikatnie stuknąć luźne komórki, użycie trypsyny nie jest konieczne; 5%CO2; 37°C.
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)