Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Porcine blood
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Modal no. 36.5
Morphology:
Not specified
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L35, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
Porcine blood
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 91012319-DNA-5UG, pkg of vial of cells 91012319-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Modal no. 36.5
morphology
Not specified
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Jedna z serii linii komórkowych utworzonych z jednojądrzastych komórek knura(Sus scrofa domestica L), któremu wstrzyknięto komórki Shimozuma wytwarzające świński retrowirus (Tsukuba-1). Komórki wykazują ekspresję MSA4. Komórki zawierają cząsteczki retrowirusa i są dodatnie w teście RT.
Komórki T krwi obwodowej świni
Not specified
Preparation Note
Hodowle należy utrzymywać w temperaturze od 100 000 do 1 000 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C. Komórki rosną jako małe grudki.
RPMI 1640 + 2 mM glutamina + 1 mM pirogronian sodu (NaP) + 0,05 mM 2-merkaptoetanol (2ME) + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?