Przejdź do zawartości
MLg
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90112707, mouse lung, Fibroblast-like
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse lung
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Modal no. 64; hypodiploid
Morphology:
Fibroblast-like
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse lung
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 90112707-DNA-5UG, pkg of vial of cells 90112707-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Modal no. 64; hypodiploid
morphology
Fibroblast-like
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad wirusami
Biochem/physiol Actions
Płuco myszy ddY
Uzyskane z prawidłowej tkanki płucnej nowonarodzonej myszy szczepu ddY. Zgłaszano zarówno indukowane, jak i spontaniczne uwalnianie cząstek typu C.
Preparation Note
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) lub noworodkowej surowicy cielęcej (NBCS).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)