Merck
CCD-32Lu
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lung
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Modal no. 46, Diploid
Morphology:
Fibroblast
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human lung
packaging
tube of 5 μg 90110517-DNA-5UG, pkg of vial of cells 90110517-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Modal no. 46, Diploid
morphology
Fibroblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad starzeniem się
Biochem/physiol Actions
Ludzkie płuca rasy kaukaskiej
Pochodzi z eksplantatu płuc 1-miesięcznego mężczyzny rasy kaukaskiej z wrodzoną wadą serca.
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)