Merck
RTG-2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90102529, fish ovary, Fibroblast
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
fish ovary
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 60
Morphology:
Fibroblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
fish ovary
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 90102529-DNA-5UG, pkg of vial of cells 90102529-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 60
morphology
Fibroblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad wirusami: Inf. pacr. necrotic virus, Egtved virus, arbowirusy (EEE, VEE)
Biochem/physiol Actions
Tkanka gonad pstrąga tęczowego
Z połączonych tkanek gonad samca/ samicy rocznego pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss). Pierwsza linia komórkowa utworzona z zimnokrwistych kręgowców. 8-krotna różnica w tempie wzrostu w zakresie temperatur 4-24°C. Wrażliwe na wirus zakaźnej martwicy trzustki, wirus Egtved i arbowirusy (EEE, VEE).
Preparation Note
Pasażowanie przy użyciu 0,25% trypsyny w temperaturze poniżej 24°C. Komórki można wysiewać w ilości zaledwie 3x10 000 komórek/ml 5%CO2; 24°C. Linie komórkowe ryb łatwo oddzielają się podczas transportu, jeśli hodowla jest bardzo młoda.
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)