Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
feline mouth
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 38
Morphology:
Fibroblast-like
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
feline mouth
packaging
tube of 5 μg 90073002-DNA-5UG, pkg of vial of cells 90073002-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 38
morphology
Fibroblast-like
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania replikacji wirusa
Biochem/physiol Actions
Język kota
Uzyskane z prawidłowej tkanki embrionalnej języka samicy kota (Felis catus). Komórki wspierają replikację szerokiej gamy kocich wirusów. Mogą przejść 50 podwojeń populacji.
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2 37°C. Utrzymywać pH 7,1-7,3.
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?