Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
feline embryo
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Fibroblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
feline embryo
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 90031401-DNA-5UG, pkg of vial of cells 90031401-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Fibroblast
products
Feline endogenous retrovirus (RD 114)
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad wirusami: endogenny retrowirus kotów (RD 114)
Biochem/physiol Actions
Kot Domowy fibroblast zarodkowy
Linia komórkowa wytwarza endogennego retrowirusa kotów (RD 114). Z komórkami należy obchodzić się zgodnie z poziomem hermetyczności laboratorium 2.
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:4, tj. wysiać 3-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?