Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse nerve
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Unstable
Morphology:
Neuroblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse nerve
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 89121405-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89121405-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Unstable
morphology
Neuroblast
products
Acetylcholinesterase, choline acetylase, tyrosine hydroxylase
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Tumorogenność, badania enzymatyczne i wirusowe: VSV, HSV, wirus krowianki
Biochem/physiol Actions
Neuroblastoma myszy C-1300
Sklonowany z mysiej linii neuroblastoma C1300. Przystosowane do hodowli poprzez naprzemienne pasażowanie in vivo i in vitro. Komórki mają cechy dojrzałych neuronów i wydzielają enzymy do syntezy neuroprzekaźników, acetylazę choliny i hydroksylazę tyrozyny. Komórki są podatne na wirusy VSV, HSV i Vaccinia.
Preparation Note
Ham′s F10 + 2mM Glutamina + 15% Surowica końska (HS) + 2,5% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 3-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?