Merck
CCRF-SB
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human blood
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
2n = 46
Morphology:
Lymphoblastoid
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human blood
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 89090405-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89090405-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
2n = 46
morphology
Lymphoblastoid
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania profilu HLA
Biochem/physiol Actions
Linia limfoblastoidalna B uzyskana z krwi obwodowej 11-letniego chłopca z ostrą białaczką limfoblastyczną. W mikroskopii elektronowej wydają się wolne od cząstek wirusa. Nie syntetyzuje immunoglobulin. Hodowane w ciągłej hodowli wirówkowej przez 6 miesięcy. Profil HLA: A1, A2, B12, B17, Cw2.
Ostra białaczka limfoblastyczna u ludzi rasy kaukaskiej
Preparation Note
Hodowle należy utrzymywać w temperaturze od 3x10 000 do 1x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Hodowle mogą tolerować wysoką gęstość, tj. 1-2x1 000 000 komórek/ml.
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 20% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)