Przejdź do
Klon C6/36
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89051705, insect larvae, Not specified
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
insect larvae
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Diploid
Morphology:
Not specified
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
insect larvae
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 89051705-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89051705-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Diploid
morphology
Not specified
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Klon C6/36 został wykorzystany do badań przesiewowych związków anty-Wolbachia . Został również wykorzystany do badania wpływu szczepionki przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu (KZM).
Biochem/physiol Actions
Larwy komarów, Aedes albopictus
Pochodzi z komórek Aedes albopictus. Przydatne do rozmnażania wirusa dengi i flawiwirusów. Komórki nie są zależne od zakotwiczenia, nie są nowotworowe i zachowują diploidalną liczbę chromosomów.
Preparation Note
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) (zalecany poziom wodorowęglanu sodu (NaHCO3) wynosi 1,1 g/l).
Hodowle subkonfluentne (70-80%) podzielić w stosunku od 1:4 do 1:10, tj. wysiać 5000-30000 komórek/cm2. Komórki są usuwane przez mieszanie mechaniczne; 5%CO2; 28°C. Zamrozić w 10% glicerolu.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_90070550CB_90070559CB_90070549
vibrant-m
Klon C6/36
vibrant-m
KC
vibrant-m
DH33
vibrant-m
DH15
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89051705, insect larvae, Not specified
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
growth mode
Adherent
growth mode
Semi-adherent
growth mode
Semi-adherent
growth mode
Semi-adherent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
morphology
Not specified
morphology
Not specified
morphology
Not specified
morphology
Not specified
karyotype
Diploid
karyotype
Not specified
karyotype
Not specified
karyotype
Not specified
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)