Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
bovine nose
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
bovine nose
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 89031603-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89031603-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Nosówka bydlęca, BVDV ujemny
Pochodzi z tkanki małżowiny nosowej nowonarodzonego bydła. Używany do rozmnażania BVDV i IBRV, niektórych szczepów wirusa paragrypy 3 (P1-3V), niektórych typów bydlęcego adenowirusa i enterowirusa. Ujemny dla BVDV.
Preparation Note
EMEM (HBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 10% surowicy końskiej (HS)
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:3, tj. wysiewając 3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?