Merck
3T3(+3)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse unknown/unspecified
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Fibroblast
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse unknown/unspecified
packaging
tube of 5 μg 89022402-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89022402-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Fibroblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Uwaga: Dostępne zapasy tej linii komórkowej nie są zahamowane kontaktowo. Inhibicja kontaktowa to naturalny proces zatrzymywania wzrostu komórek, gdy komórki wchodzą ze sobą w kontakt. Nie można mieć pewności, w jaki sposób utrata inhibicji kontaktowej może wpłynąć na inne cechy linii komórkowej. Ten numer katalogowy linii komórkowej jest nadal popularnym wyborem.
Kluczową kwestią jest to, czy cecha inhibicji kontaktowej jest wymagana do pracy z linią komórkową. Na przykład, jest ona wymagana podczas testowania wpływu ekspresji potencjalnych onkogenów, gdzie mierzona jest indukcja utraty inhibicji kontaktowej, podczas gdy ma ona mniejsze znaczenie w przypadku wykorzystania linii komórkowej do ekspresji rekombinowanych białek do produkcji i oczyszczania.
Mysz
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiać 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)