Przejdź do
XC
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat muscle
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 42
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat muscle
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 88120601-DNA-5UG, pkg of vial of cells 88120601-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 42
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Test płytki nazębnej i badania nad wirusami: Wirus mięsaka Rous, MuLV
Biochem/physiol Actions
Mięsak szczura Wistar
Pierwotny guz indukowany u szczurów rasy Wistar przez domięśniowe wstrzyknięcie wirusa mięsaka Rousa. Komórki mają genom wirusa, ale normalnie nie uwalniają zakaźnego wirusa. Test płytkowy XC jest pośrednią metodą wykrywania MuLV w hodowanych komórkach.
Preparation Note
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamina + 1% Aminokwasy nieistotne (NEAA) + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:6, tj. wysiewać 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_88031148CB_95102434CB_90112711
vibrant-m
XC
vibrant-m
WRC
vibrant-m
L8
vibrant-m
4/4 RM-4
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95102434, rat muscle, Myoblast
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial
morphology
Myoblast
morphology
Epithelial-like
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)