Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
fish colon (posterior)
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Modal no. 51
Morphology:
Epithelial-like
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
fish colon (posterior)
packaging
tube of 5 μg 88102401-DNA-5UG, pkg of vial of cells 88102401-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Modal no. 51
morphology
Epithelial-like
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad wirusami: Inf. pacr. necrotic virus, cat fish tumour i Granoff′s frog viruses
Biochem/physiol Actions
Pochodzi z tkanki znajdującej się za odbytem normalnych dorosłych strzebli. Stwierdzono, że jest zdolny do wzrostu w szerokim zakresie temperatur od 4°C do 36°C z maksymalnym wzrostem w 34°C. Wspomaga wzrost wirusa zakaźnej martwicy trzustki (IPN), wirusa nowotworu ryb kocich (CTV) i wirusa żaby Granoffa (FV1). ECHO-II namnaża się w FHM, ale efekt cytopatyczny nie jest rozległy.
Ryba Strzebla Tłusta Głowa
Preparation Note
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:2 do 1:3; 34°C. Usunąć komórki przez mieszanie i zeskrobywanie. Komórki namnażają się w szerokim zakresie temperatur 0°-36°C, z maksymalnym wzrostem w temperaturze około 34°C. Zaleca się hodowanie kultur w temperaturze 34
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?