Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mink lung
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 30; diploid and pseudodiploid
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mink lung
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 88050503-DNA-5UG, pkg of vial of cells 88050503-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 30; diploid and pseudodiploid
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Testy tworzenia ognisk wirusa: MSV, wirus mięsaka kotów
Biochem/physiol Actions
Pochodzi z trypsynizowanych płuc kilku płodów norek aleuckich. Używany do testów tworzenia ognisk wirusów mięsaka mysiego i kociego.
Płuco norek
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?