Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human blood
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
2n = 46
Morphology:
Lymphoblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human blood
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 87012703-DNA-5UG, pkg of vial of cells 87012703-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
2n = 46
morphology
Lymphoblast
products
Immunoglobulin
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Tumourigenicity studies
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,16
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,16
Ludzki limfoblast rasy kaukaskiej
Zainicjowany z leukocytów uzyskanych od 32-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej, u którego nie stwierdzono nowotworu złośliwego. Cząsteczki EBV są obecne. Komórki wytwarzają immunoglobuliny in vitro.
Preparation Note
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 20% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?