Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human bone marrow
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
2n = 46, diploid
Morphology:
Myeloblast-like
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human bone marrow
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 86111306-DNA-5UG, pkg of vial of cells 86111306-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
2n = 46, diploid
morphology
Myeloblast-like
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
KG-1 został użyty do ekstrakcji całkowitego RNA i wykorzystania ich jako szablonów do określenia końca 5′ transkryptów palca cynkowego białaczki promielocytowej (PLZF).
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 7
D13S317: 11,12
D16S539: 10,11
D5S818: 13
D7S820: 8,10
THO1: 7,8
TPOX: 7,9
vWA: 14,19
CSF1PO: 7
D13S317: 11,12
D16S539: 10,11
D5S818: 13
D7S820: 8,10
THO1: 7,8
TPOX: 7,9
vWA: 14,19
Ludzka białaczka szpikowa szpiku kostnego rasy kaukaskiej
Pochodzi z aspiratu szpiku kostnego 59-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej z erytroleukemią, która przekształciła się w ostrą białaczkę szpikową. Komórki tworzą kolonie w miękkim agarze w obecności czynnika stymulującego kolonie (CSF). Komórki KG-1 przypominają ostrą białaczkę szpikową, wykazując znaczny pleomorfizm z przewagą mieloblastów i promielocytów. Niewielki odsetek komórek stanowią dojrzałe granulocyty z okazjonalną obecnością makrofagów i eozynofilów. Nie wykazują one ekspresji antygenów powierzchniowych Ig lub EBV i nie mają specyficznych markerów dla komórek limfocytarnych.
Preparation Note
IDMEM + 2mM Glutamina + 20% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?