Przejdź do
Linia komórkowa 3T3 klon A31
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86110401, mouse embryo, Fibroblast
Synonim(y):
Komórki 3T3-A31, Komórki BALB/3T3 klon A31, Komórki BALB/c 3T3 klon A31
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse embryo
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 40, hypotetraploid
Morphology:
Fibroblast
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse embryo
description
Mouse BALB/c embryo
packaging
tube of 5 μg 86110401-DNA-5UG, pkg of vial of cells 86110401-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 40, hypotetraploid
morphology
Fibroblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad nowotworami i wirusami: SV40 i MSV
Wykorzystano mysią linię komórkową 3T3 klon A31:
  • do badania cytotoksyczności in vitro i genotoksyczności nanocząstek poli(laktydu-co-glikolidu) obciążonych palmitynianem retinylu do miejscowego leczenia chorób skóry
  • w celu scharakteryzowania fototoksyczności wemurafenibu, który jest inhibitorem kinazy serynowo-treoninowej B-Raf
  • do oceny fototoksyczności związków stosowanych ogólnoustrojowo i kandydatów na leki
Biochem/physiol Actions
Komórki utraciły teraz inhibicję kontaktu.
Zarodek myszy BALB/c
Preparation Note
DMEM + 2 mM glutaminy + 5% surowicy noworodków (NBCS) + 5% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:5 do 1:20, tj. wysiać 5x1 000 do 2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)