Przejdź do
RFL-6
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86072501, rat lung, Fibroblast
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat lung
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 42
Morphology:
Fibroblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat lung
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 86072501-DNA-5UG, pkg of vial of cells 86072501-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 42
morphology
Fibroblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Pochodzi z tkanki płucnej normalnego, wolnego od zarazków, 18-dniowego płodu szczura Sprague-Dawley. Oczekiwane co najmniej 45 podwojeń populacji.
Płuco szczura Sprague-Dawley
Preparation Note
Ham's F12 + 2mM Glutamina + 1% Aminokwasy nieistotne (NEAA) + 20% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_88072203AXYRFLRAXYRFLR1200
vibrant-m
RFL-6
vibrant-m
Clone 9
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86072501, rat lung, Fibroblast
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
for use with P2/P10 Gilson-style and 200 μL universal fit tip inserts, pkg of 5x10racks/cs
description
for use with 1200 μL tip inserts, pkg of 3x10racks/cs
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc RFL-R
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc RFL-R-1200
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
-
storage temp.
-
karyotype
2n = 42
karyotype
Not specified
karyotype
-
karyotype
-
products
Not specified
products
Not specified
products
-
products
-
packaging
tube of 5 μg 86072501-DNA-5UG, pkg of vial of cells 86072501-1VL
packaging
pkg of vial of cells 88072203-1VL, tube of 5 μg 88072203-DNA-5UG
packaging
pkg of 5x10racks/cs
packaging
pkg of 3x10racks/cs
morphology
Fibroblast
morphology
Epithelial
morphology
-
morphology
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)