Merck
STO
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse embryo
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Fibroblast
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse embryo
packaging
tube of 5 μg 86032003-DNA-5UG, pkg of vial of cells 86032003-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Fibroblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Odporność na oubainę, warstwa zasilająca
Biochem/physiol Actions
Fibroblast zarodka myszy SIM
Wyselekcjonowany pod kątem oporności na 6-tioguaninę i ouabainę; wrażliwy na HAT; HPRT ujemny. Stosowane rutynowo jako warstwy zasilające przygotowane przez napromienianie lub leczenie mitomycyną w celu utrzymania komórek macierzystych raka potworniakowego w stanie niezróżnicowanym.
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)