Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human skin
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human skin
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 13012452-DNA-5UG, pkg of vial of cells 13012452-1VL
growth mode
Adherent
morphology
Epithelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 8,11
D16S539: 11,14
D5S818: 12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,18
Amelogenina: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 8,11
D16S539: 11,14
D5S818: 12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,18
Ma-Mel-22 (ESTDAB-143) została uzyskana z przerzutu do nerki u 78-letniej pacjentki z przerzutowym czerniakiem skóry (stadium IV). Linia komórkowa Ma-Mel-22 jest jedną z ponad 170 scharakteryzowanych linii komórkowych czerniaka zebranych w ramach projektu ESTDAB (European Searchable Tumour Line Database) będącego częścią piątego ramowego programu infrastrukturalnego Komisji Europejskiej (umowa nr QLRI-CT-2001-01325). ESTDAB zawiera informacje na temat genotypu HLA i ekspresji powierzchniowej cząsteczek HLA, ekspresji antygenów nowotworowych, zdolności przetwarzania antygenów, produkcji i odpowiedzi na cytokiny i chemokiny, regulacji apoptozy i ekspresji cząsteczek adhezyjnych/akcesoriów. Takie informacje pozwalają badaczom zidentyfikować komórki posiadające określone parametry ważne dla badań odporności, immunogenetyki, ekspresji genów, przerzutów, odpowiedzi na chemioterapię i innych eksperymentów biologicznych związanych z nowotworami.
Preparation Note
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) i wysiać nowe kultury w ilości 1-3 x10 000 komórek/cm² przy użyciu 0,05% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Gęstość nasycenia ok. 6 x10 000 komórek/cm².
Other Notes
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?