Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse lung
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Cells are stellate-shaped
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse lung
description
Malignant mesothelioma from mouse lung
packaging
tube of 5 μg 10092306-DNA-5UG, pkg of vial of cells 10092306-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Cells are stellate-shaped
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badanie właściwości komórek międzybłoniaka złośliwego i opracowanie nowych metod diagnostycznych.
Biochem/physiol Actions
Międzybłoniak złośliwy myszy
Myszy (samice BALB/c w wieku 6-8 tygodni) narażono na działanie azbestu krokidolitowego poprzez wstrzyknięcie dootrzewnowe, co spowodowało rozwój guza. Hodowle utworzono ze złośliwych komórek mezotelialnych uzyskanych z płynu puchlinowego. Komórki są nowotworotwórcze u syngenicznych myszy immunokompetentnych. Numer referencyjny Cell Bank Australia: CBA0146
Preparation Note
Optymalny stosunek podziału 1:16 - 1:32 (gęstość wysiewu 0,8 x104 komórek/cm2). Komórki inkubowane w temperaturze 37°C z 5%CO2. Zbierz komórki przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA w temperaturze 37°C przez 5 minut.
RPMI 1640 (z 2 mM L-glutaminą + 25 mM HEPES) + 5% FCS
Other Notes
Depozytariusz i pomysłodawca: Richard Lake - Uniwersytet Australii Zachodniej, Australia
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Cultures from HPA Culture Collections and supplied by Sigma are for research purposes only. Enquiries regarding the commercial use of a cell line are referred to the depositor of the cell line. Some cell lines have additional special release conditions such as the requirement for a material transfer agreement to be completed by the potential recipient prior to the supply of the cell line. Please view the Terms & Conditions of Supply for more information.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?