Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human pancreas (islets)
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Modal chromosome number 67-71
Morphology:
Epitheloid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
1.1E7, from human pancreas(islets), 10070101
biological source
human pancreas (islets)
growth mode
Adherent
karyotype
Modal chromosome number 67-71
morphology
Epitheloid
products
1.1E7 cells have been shown to express insulin, glucokinase and IAPP by immunocytochemistry
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
Biochem/physiol Actions
1.1E7 jest hybrydową linią komórkową powstałą w wyniku elektroporacji pierwotnej hodowli ludzkich wysepek trzustkowych z PANC-1, linią komórkową ludzkiego raka przewodowego trzustki (numer katalogowy ECACC 87092802). Wykazano, że 1.1E7 jest nowotworotwórczy po przeszczepieniu do myszy SCID. Linia komórkowa ma zastosowanie w badaniu biologii komórek trzustki. Komórki 1.1E7 zapewniają metodę produkcji czystych komórek wydzielających insulinę, gdy są stymulowane. Jest to alternatywa dla stosowania tkanki pierwotnej w terapiach transplantacji komórek w cukrzycy typu 1. Chromosomu Y nie można było wykryć w tej linii komórkowej za pomocą analizy krótkich powtórzeń tandemowych (STR) -PCR podczas testów w ECACC. Znane jest zjawisko, że ze względu na zwiększoną niestabilność genetyczną linii komórek nowotworowych chromosom Y może ulec rearanżacji lub utracie, co skutkuje brakiem wykrycia. Linia komórkowa jest identyczna ze źródłem dostarczonym przez deponenta na podstawie analizy STR-PCR.
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 8
THO1: 7,8
TPOX: 8,11
vWA: 15
Amelogenina: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 8
THO1: 7,8
TPOX: 8,11
vWA: 15
Preparation Note
Hodowle subkonfluentne (70-80%) podzielić w stosunku 1:2 do 1:6, tj. wysiewać 2-4 x104 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C. Podwojenie populacji około 23 godzin. Przy konfluencji można oczekiwać105 komórek/cm2.
RPMI-1640 + 2 mM Glutamina + 10% FCS / FBS
Other Notes
Cultures from HPA Culture Collections and supplied by Sigma are for research purposes only. Enquiries regarding the commercial use of a cell line are referred to the depositor of the cell line. Some cell lines have additional special release conditions such as the requirement for a material transfer agreement to be completed by the potential recipient prior to the supply of the cell line. Please view the Terms & Conditions of Supply for more information.
Legal Information
Flatt P & McClenaghan N (2004) Linia komórkowa produkująca insulinę, numer patentu US 20040005702 (A1). Również WO0210346 (A2).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?