Merck
UM-UC-6
8090503, human bladder, Epithelial
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human bladder
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Modal number of chromosomes is 51. See reference.
Morphology:
Epithelial
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
UM-UC-6, 08090503
biological source
human bladder
growth mode
Adherent
karyotype
Modal number of chromosomes is 51. See reference.
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Oporność na leki w nowotworach pęcherza moczowego
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 13,14
D16S539: 9,13
D5S818: 11,13
D7S820: 8,10
THO1: 7
TPOX: 9,11
vWA: 18
Ludzki rak przejściowokomórkowy pęcherza moczowego
UM-UC-6 uzyskano w wyniku przezcewkowej resekcji raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego u mężczyzny. Stwierdzono, że UM-UC-6 wywołuje nowotwory u nagich myszy atymicznych.
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Czas podwojenia około 38 godzin.
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial customers will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Disclaimer
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)