, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Rat Hybridoma nerve
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Neuronal
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Mouse x Rat Hybridoma nerve
packaging
tube of 5 μg 08062545-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062545-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Neuronal
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Używany jako model neuronalny
Biochem/physiol Actions
Hybryda neuroblastoma myszy x glejak szczura
Odporny na 6-tioguaninę mutant 108CC5 (numer katalogowy Sigma 08062521), hybryda mysiego neuroblastoma N18TG2 i szczurzego glejaka C6-BU-1.
Preparation Note
DMEM + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + 0,1 mM 6-tioguaniny. Komórki mogą być również hodowane przy braku 6-tioguaniny.
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewając 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Hodowle szybko wytwarzają kwas mlekowy w wyniku beztlenowej glikolizy, powodując zakwaszenie pożywki. Podłoże nigdy nie może stać się kwaśne, ponieważ komórki odłączają się w grudkach i potrzebują wielu przejść, aby się zregenerować. W związku z tym wymagana jest częsta kontrola hodowli.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?