Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human ovary
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Modal chromosome no. 58 (50-60)
Morphology:
Polygonal & fusiform
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human ovary
packaging
tube of 5 μg 07071908-DNA-5UG, pkg of vial of cells 07071908-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Modal chromosome no. 58 (50-60)
morphology
Polygonal & fusiform
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Linia komórkowa ludzkiego raka nabłonkowo-śluzowego jajnika utworzona z litego guza pierwotnego. Odnotowano wzrost niezależny od zakotwiczenia w agarze.
Ludzki rak nabłonkowo-śluzowy jajnika, guz pierwotny
Preparation Note
DMEM + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Podzielić konfluentne hodowle w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?