Merck
COV413B
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 7071906, human ovary (metastasis), Polygonal & fusiform
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human ovary (metastasis)
Relevant disease(s):
metastasis
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Modal chromosome no. 38 (36-42)
Morphology:
Polygonal & fusiform
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human ovary (metastasis)
packaging
tube of 5 μg 07071906-DNA-5UG, pkg of vial of cells 07071906-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Modal chromosome no. 38 (36-42)
morphology
Polygonal & fusiform
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
metastasis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Linia komórkowa ludzkiego raka nabłonkowo-serowatego jajnika utworzona z przerzutu dootrzewnowego kopuły pęcherza moczowego. Ta linia komórkowa pochodzi od tej samej pacjentki, co linia komórkowa jajnika COV413A (nr kat. ECACC 07071905). Odnotowano wzrost niezależny od zakotwiczenia w agarze.
Ludzki rak nabłonkowo-serowy jajnika, kopuła pęcherza moczowego
Preparation Note
DMEM + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Podzielić konfluentne hodowle w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)