Przejdź do zawartości
VP267
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human breast
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Mean no. 82, modal no. 62, range 45-148
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human breast
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 05092805-DNA-5UG, pkg of vial of cells 05092805-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Mean no. 82, modal no. 62, range 45-148
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11,13
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 10,12
THO1: 7
TPOX: 8
vWA: 17
Ludzki rak piersi
Pochodzi z biopsji raka piersi pobranej od 48-letniej kobiety. Histologię biopsji raka piersi określono jako III stopień przewodowy, komórki nowotworowe nie barwiły się pozytywnie na receptory estrogenowe. Linia komórkowa VP267 pochodziła od tego samego osobnika, co linia komórkowa VP229. VP229 uzyskano z guza pierwotnego, a VP267 uzyskano 14 miesięcy później z miejscowego nawrotu guza. Pacjentka żyła przez rok po operacji usunięcia guza. Pacjentka była leczona tamoksyfenem. Ta linia komórkowa rośnie powoli i jest stosunkowo trudna w hodowli; należy dokładnie zapoznać się z rutynowymi informacjami dotyczącymi podhodowli.
Preparation Note
Hodowle subkonfluentne (70-80%) należy podzielić w stosunku 1:2, tj. wysiać 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C. Linie komórkowe VP raka piersi są bardzo wolno rosnące i stosunkowo trudne w hodowli. Świeży EGF (końcowe stężenie 10ng/ml) s
MEBM (Clonetics, CC-3151) + MEGM SingleQuots (Clonetics, CC-4136) + 2mM Glutamina + 2% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS). Świeży EGF (końcowe stężenie 10ng/ml) powinien być dodawany do pożywki przy każdej podhodowli.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)