Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
African green monkey kidney
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Fibroblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
African green monkey kidney
description
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 04091501-DNA-5UG, pkg of vial of cells 04091501-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Fibroblast
products
Not specified
receptors
SLAM; also known as CDw150, a receptor for measles virus
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Ekspresja receptora małpiego wirusa CDw150 (SLAM) posiłków z afrykańskiej zielonej nerki
Vero/hSLAM uzyskano przez transfekcję komórek Vero plazmidem wektorowym (pCXN2) zawierającym gen oporności na neomycynę i plazmidem ekspresyjnym (pCAG-hSLAM) kodującym ludzką sygnalizacyjną cząsteczkę aktywacji limfocytów (SLAM), znaną również jako CDw150, która jest receptorem dla wirusa odry. Klony transfekowanych komórek selekcjonowano w obecności genetyny (znanej również jako G418). Komórki Vero/hSLAM mogą być wykorzystywane do izolowania wirusa odry z ludzkich próbek klinicznych i są substytutem linii komórkowej B95a do tego celu. W laboratorium deponenta wykazano również podatność na świnkę.
Preparation Note
MEM z solami Earle'a + 2 mM L-Glutamina (G7513) + 5% FBS / FCS (F2442) + 0,4 mg/ml Genetyny. Niezbędne jest dodanie genetyny do pożywki hodowlanej, ponieważ jest ona wymagana do utrzymania ekspresji genu SLAM.
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:4, tj. wysiewając 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?