Przejdź do zawartości
RCC4plusVHL
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 3112703, human kidney, Epithelial
Synonim(y):
Komórki RCC4 VHL(+), Komórki RCC4-pVHL, Komórki RCC4/VHL
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human kidney
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human kidney
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 03112703-DNA-5UG, pkg of vial of cells 03112703-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badanie funkcji produktu genu supresorowego nowotworu - gen supresorowy nowotworu von Hippel-Lindau. Odpowiedzi komórek na niedotlenienie.
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 8.2
THO1: 9.3
TPOX: 11
vWA: 16
Linia komórkowa raka nerkowokomórkowego RCC4 stabilnie transfekowana pcDNA3-VHL
Linia komórkowa raka nerkowokomórkowego RCC4 stabilnie transfekowana pcDNA3-VHL. Plazmid pcDNA3-VHL nadaje oporność na neomycynę i koduje produkt genu supresorowego nowotworu von Hippel-Lindau (VHL) pVHL. Oryginalna linia komórek raka nerki RCC4 jest pozbawiona VHL. Linia komórkowa RCC4 plus sam wektor (nr katalogowy Sigma 03112702) może służyć jako ujemna kontrolna linia komórkowa do badania wpływu ekspresji pVHL z pcDNA3-VHL. Komórki te są mniej nowotworowe niż odpowiadające im linie komórkowe pozbawione funkcji pVHL.
Preparation Note
DMEM + 10% FBS + 2 mM Glutamina + G418 0,5 mg/ml
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:4 do 1:8 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)