Merck
AFRC MAC 61,6
no DNA, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Rat x Rat Hybridoma
Isotype:
IgG2c
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
YB2/3.0 Ag20
Reactivity:
Anti-Abscisic acid, plant growth hormone
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Rat x Rat Hybridoma
packaging
tube of 5 μg 01010804-DNA-5UG, pkg of vial of cells 01010804-1VL
ImmunoDon
F344 Rat spleen
Myeloma
YB2/3.0 Ag20
Reactivity
Anti-Abscisic acid, plant growth hormone
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgG2c
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Koniugat S-cis, trans kwasu abscysynowego - 4(1)- p-amino-benzoilo-hydrazonu-KLH
Biochem/physiol Actions
Hybrydoma szczur x szczur
Ta linia komórkowa jest wynikiem ponownego klonowania AFRC MAC 61. Przeciwciało jest skierowane przeciwko roślinnemu hormonowi wzrostu cis, kwasowi trans-abscysynowemu. Szybkość produkcji przeciwciał przez tę hybrydomę została przetestowana w ECACC. Należy zauważyć, że hybrydoma ta wytwarza mniej niż 2 μg/ml nieoczyszczonego przeciwciała.
Preparation Note
Hodowle utrzymywać w temperaturze 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Wymagać warstw mysich makrofagów po resuscytacji
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Genomic DNA is not available for this cell line. Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial organizations will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of this cell line is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding any other authorized use of this cell line may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)