Merck
C9187
Cys-Gly, oxidized
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Cys(Cys-Gly)-Gly
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N4O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CSSCC(N)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H18N4O6S2/c11-5(9(19)13-1-7(15)16)3-21-22-4-6(12)10(20)14-2-8(17)18/h5-6H,1-4,11-12H2,(H,13,19)(H,14,20)(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
KDJVKDYFFTWHBO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cys(Cys-Gly)-Gly is the reversibly oxidized form of Cys-Gly. L-Cysteine-L-Glycine (Cys-Gly) is used in studies on the homeostasis of glutathione. Cys-Gly is an important molecule for study in the areas of thiol homeostasis, oxidative stress and metals management.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)