Merck
C9130
L-Cystine di-β-naphthylamide dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26N4O2S2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
563.56
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.N[C@H](CSSC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1)C(=O)Nc3ccc4ccccc4c3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)