Merck
C9108
Przeciwciało anty-Chk2, mysie monoklonalne
clone DCS-273, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Chk2 antibody produced in mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
DCS-273, monoclonal
Application:
ARR, IHC (p), WB
Citations:
11
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DCS-273, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 61 kDa
species reactivity
human
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, microarray: suitable, western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured 293T (human embryonal kidney) cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHEK2(11200)
Immunogen
recombinant human Chk2.
Application
Nadaje się do immunohistochemii (utrwalone w formalinie, zatopione w parafinie skrawki) i do immunoblottingu w stężeniu od 2 do 4 μg / ml przy użyciu całego ekstraktu z hodowanych komórek 293T.
Biochem/physiol Actions
Białko to propaguje sygnały z uszkodzonego lub niereplikowanego DNA. Białko ulega ekspresji w całym cyklu komórkowym. Po aktywacji fosforyluje i hamuje CDC25C, co prowadzi do zwiększonej hamującej fosforylacji tyrozyny kompleksów CDK-cyklina, blokując postęp cyklu komórkowego. Reguluje również apoptozę poprzez fosforylację p53, białka supresorowego nowotworu. Białko to reguluje naprawę DNA poprzez fosforylację BRCA2. Mutacje w tym genie zostały powiązane z zespołem Li-Fraumeni, mięsakami, rakiem piersi i guzami mózgu.
Epitop rozpoznawany przez przeciwciało znajduje się w domenie FHA cząsteczki Chk2. Epitop ten może być maskowany przez interakcje białko-białko in vivo.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% BSA i 15 mM azydek sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)