Przejdź do
C8912
Cocaine free base
Cocaine free base
Synonim(y):
Ecgonine methyl ester benzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-032-7
MDL number:
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt C8912, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal); Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
application(s)
forensics and toxicology
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]([H])([C@H]([C@H](C1)OC(=O)c3ccccc3)C(=O)OC)N2C
InChI
1S/C17H21NO4/c1-18-12-8-9-13(18)15(17(20)21-2)14(10-12)22-16(19)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15+/m0/s1
InChI key
ZPUCINDJVBIVPJ-LJISPDSOSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits catecholamine transporters with no effect on catecholamine release.
Inhibits the dopamine, norepinephrine, and serotonin transporters with Kis of about 300 nM, 900 nM, and 400 nM, respectively. Unlike amphetamines, it has no effect on catecholamine release.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Portland, Oregon
    • Review 1
    • Votes 5
    5 out of 5 stars.
    Worth every penny!!
    Worth every penny!! Very usable and reactions went perfectly!
    Helpful?