Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł 2431,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2400,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
CY-90, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
wide range
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:800 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT18(3875)
General description
Immunogen
Application
- immunofluorescence
- fluorescence microscopy
- confocal fluorescence microscopy
- immunolabelling
- histoblots
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... KRT18(3875) | Gene Information human ... KRT18(3875) | Gene Information human ... KRT18(3875) | Gene Information human ... KRT18(3875) |
| species reactivity wide range | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| clone CY-90, monoclonal | clone KS-B17.2, monoclonal | clone KS-B17.2, monoclonal | clone KS-B17.2, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?