Przejdź do
C6499
CTB
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CTPB, N-(4-Chloro-3-trifluoromethyl-phenyl)-2-ethoxy-benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
981,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13ClF3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.73
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)c2c(cccc2)OCC)Cl
InChI key
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
General description
CTB (N-(4-Chloro-3-trifluoromethyl-phenyl)-2-ethoxy-benzamide) is derived from anacardic acid.
Application
CTB has been used to study its apoptotic effects on P53 protein acetylation.
Biochem/physiol Actions
CBP (CREB binding protein)/p300) histone acetyltransferases (HATs) activator; p300 HAT activator.
CTPB was a first known small molecular activator of histone acetyltransferase p300. CTB is a simplified analog of CTPB with comparable or higher activity. The compound activates the histone acetyltransferase (HAT) activity of p300/EP300/E1A binding protein.
Small molecule activators of HAT such as CTB (N-(4-Chloro-3-trifluoromethyl-phenyl)-2-ethoxy-benzamide) is useful for altering chromatin acetylation directly. It might serve as a therapeutic agent for treating the complications of cognitive dysfunction including neuropsychiatric, neurodevelopmental and neurodegenerative diseases.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0302SML1350SML1604
CTB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C6499
CTB
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)