Merck
C6422
Sigma-Aldrich
(±)-Cotinine-(methyl-d3)
Synonim(y):
1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, Deuterated (±)-cotinine solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D3H9N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142207
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
Klucz InChI
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
Działania biochem./fizjol.
Major metabolite of nicotine in humans
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thompson, J.A., et al.
Journal of Chromatographic Science, 231, 53-53 (1982)