Przejdź do
C4733
BID, Caspase-8-cleaved from mouse
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3550,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
3550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Bid(12122)
General description
Mouse BID cleaved with caspase-8 generates the amino-terminal fragment (amino acids 1-59, 7 kDa) and the carboxy-terminal fragment (amino acids 60-195, 15 kDa). On size exclusion chromatography cleaved BID elutes at 27 kDa indicating that the fragments remain associated.
Biochem/physiol Actions
Caspase-8-cleaved BID relocates from the cytosol to the outer mitochondrial membrane where its interaction with Bak alters mitochondrial membrane permeability.
Physical form
0.2 μm filtered solution in 25 mM HEPES, pH 7.5, and 0.1 M KCl.
Analysis Note
Measured by its ability to induce cytochrome c release from isolated mouse liver mitochondria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB10002C1099C1224
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli (C-terminal histidine tagged)
recombinant
expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
buffered aqueous solution
form
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
UniProt accession no.
P70444
UniProt accession no.
P70444
UniProt accession no.
Q14790
UniProt accession no.
P42574
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)