Merck
C4022
DL-Cysteine
≥98% (TLC)
Synonim(y):
(±)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.16
EC Number:
222-160-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721406
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NMDA agonist that is an agonist at quisqualate receptors at high concentration.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)