Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
2-8°C
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
2-8°C
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC) | assay ≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents |
| capacity ≥99 % (Coupling Efficiency) | capacity ≥99 % (Coupling Efficiency) |
| type for DNA synthesis | type for DNA synthesis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dC(bz)-CPG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?