Merck
C-39420
Pożywka do wzrostu melanocytów M2
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-24400 lub C-24405
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 1 vial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Melanocyte Growth Medium M2 SupplementMix (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-24400 lub C-24405
Application
Melanocyte Growth Medium M2 to wolna od surowicy i PMA (Phorbol Myristate Acetate) pożywka, która została opracowana do zoptymalizowanej hodowli in vitro ludzkich melanocytów. Jest również odpowiednia dla ludzkich komórek nabłonka barwnikowego, komórek neuronalnych i komórek czerniaka. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do melanocytów końskich, świńskich, mysich i szczurzych. Zalecane dla: Normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM), młodociany napletek, hodowane w pożywce M2 Normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM), dorosły dawca, hodowane w pożywce M2
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przechowywać SupplementMix w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Analysis Note
All lots of PromoCell Melanocyte Growth Medium M2 are subjected to comprehensive quality control tests using primary human melanocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested melanocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium (Ready-to-use): Includes phenol red-free Basal Medium and SupplementMixSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vial
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)